Z648280
Spinbar® magnetic stirring bar garage
keep all your magnetic stirring bars and accessories organized and accessible
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
epoxy-coated
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37790-0000
rozmiar
25.6 cm (10.3 in.) × 10 cm (4 in.) × 31 cm (12.3 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Trzymaj wszystkie magnetyczne pręty mieszające i akcesoria uporządkowane i dostępne dzięki garażowi na magnetyczne pręty mieszające Spinbar.
Wiele rozmiarów i kształtów magnetycznych prętów mieszających od 159 mm (6") do małych prętów 10 mm (0,5") można przechowywać na dedykowanym stojaku i wolnych stojakach na stole lub można je zamontować na pionowej powierzchni (sprzęt montażowy nie jest dołączony).
Ciasne odstępy między drutami w górnej części stojaka utrzymują mniejsze magnetyczne pręty mieszające, oddzielając je od większych prętów przechowywanych poniżej. Dolna druciana półka mieści małe narzędzia laboratoryjne i zapobiega przypadkowemu upadkowi mieszadeł.
Wiele rozmiarów i kształtów magnetycznych prętów mieszających od 159 mm (6") do małych prętów 10 mm (0,5") można przechowywać na dedykowanym stojaku i wolnych stojakach na stole lub można je zamontować na pionowej powierzchni (sprzęt montażowy nie jest dołączony).
Ciasne odstępy między drutami w górnej części stojaka utrzymują mniejsze magnetyczne pręty mieszające, oddzielając je od większych prętów przechowywanych poniżej. Dolna druciana półka mieści małe narzędzia laboratoryjne i zapobiega przypadkowemu upadkowi mieszadeł.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z648280-1EA | 4061832266084 |