Kluczowe dokumenty
CLS6970SR
Corning® magnetic stir bar retrievers
ergonomic stir bar retriever, 1/cs
Synonim(y):
stir bar retrievery
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.73
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6970SR
kompatybilność
all stirring models
Opis ogólny
Wyciągacz mieszadełek Corning zawiera silny magnes do wyjmowania mieszadełek ze wszystkich szklanych i plastikowych pojemników używanych w laboratorium. Pojemnik musi być zdjęty z mieszadła magnetycznego przed użyciem chwytaka, ponieważ magnes o dużej mocy w mieszadle niweluje magnes w chwytaku. Uchwyt został zaprojektowany z myślą o ergonomii i łatwości wyjmowania. Zgarniacz jest dostępny w opakowaniach po jednej sztuce.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS6970SR-1EA4061831702774