Merck
Z105708
Stirring bar retriever
Flexible, PTFE, L × diam. 53 mm × 12.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE
Właściwości
Flexible
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37774-0101
dł. × śr.
53 mm × 12.5 mm
Długość
13 in.
Opis ogólny
A flexible stir bar retriever 9.5 mm (3/8 in.) diameter x 51 mm (2 in.) long. Molded, leak and chemical proof PTFE® encases a powerful Alnico magnet. This flexible PTFE® retriever has a handy plated metal hanging loop at one end.
Informacje prawne
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company