Merck
Z329452
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PTFE
L 350 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE-coated
producent / nazwa handlowa
BRAND 137720
Długość
350 mm
Średnica
~8 mm
Opis ogólny
Magnetic core fully sealed.
Inne uwagi
BR137720 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG