BR137750
BRAND® magnetic stirring bar retriever, PP
L 300 mm, diam. 10 mm, with ring
Synonim(y):
Magnetic stirring bar retriever, Magnetic stirring bars
About This Item
Kod UNSPSC:
41122402
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Właściwości
with ring
producent / nazwa handlowa
BRAND 137750
Długość
300 mm
Średnica
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Magnetic Stirring Bar Retriever 1191 jest niezbędnym narzędziem do skutecznego pobierania magnetycznych prętów mieszających z pojemników i naczyń. Wykonany z wytrzymałego polipropylenu (PP), chwytak posiada w pełni uszczelniony rdzeń magnetyczny.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)