BAH377740000
Zwijacz prętów mieszających
white PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Synonim(y):
Stirring bar retriever
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
white PTFE (flexible)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H37774-0000
śr. × dł.
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Elastyczny pręt PTFE® z silnym magnesem Alnico PTFE® do wyciągania mieszadeł magnetycznych z pojemników lub niemagnetycznych odpływów i syfonów.
Cechy i korzyści
- Elastyczny biały pręt o długości 33 cm (13")
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)