Z105090
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 18 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PE
Właściwości
Rigid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37773-0000
Długość
18 in.
18 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zwijacz magnetyczny ze sztywnego polietylenu, 12" (9,5 mm/średnica 3/8 cala), 305 mm długości. Pętla do zawieszania na jednym końcu. Zapewnia wygodne pobieranie prętów mieszających o długości do 1". Zawiera silny magnes Alnico zamknięty na jednym końcu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z105090-1EA | 4061832261720 |