Kluczowe dokumenty
Z105694
Stirring bar retriever
Rigid, PE, L 12 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
PE
Właściwości
Rigid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37772-0000
Długość
12 in.
12 mm
Opis ogólny
Rigid polyethylene magnetic spinbar retriever,12" (9.5 mm/ 3/8 in. Diameter) 305 mm Long. Hang-up loop on one end. Offers convenient stir bar retrieval for bars up to 1" long. Contains a powerful Alnico magnet sealed in one end.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)