Kluczowe dokumenty
Z284130
Spinring® magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37140-0020
Długość
50.8 mm
Średnica
8 (57.2mm ring O.D) mm
rozmiar
2 in. × 5/16 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284130-1EA | 4061826277454 |