Kluczowe dokumenty
Z284238
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 400 mL
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Właściwości
fits beaker size 400 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37146-0400
śr. wewn. pręta
70 mm
Średnica
70 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Informacje prawne
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284238-1EA | 4061826277478 |