BR137630
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, crosshead
crosshead, H × D 5 mm × 10 mm
Synonim(y):
Magnetic Stirring Bars, PTFE
About This Item
Kod UNSPSC:
41122401
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
crosshead
producent / nazwa handlowa
BRAND 137630
Wys. × śr.
5 mm × 10 mm
Długość
10 mm
Średnica
5 mm
Opis ogólny
Stała pozycja obrotowa. Doskonałe działanie mieszające.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)