Key Documents
Z189847
Spinplus® magnetic stirring bar
size 3/8 in. × 3/8 in.
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37144-0038
Długość
9.5 mm
Średnica
4.7 mm
rozmiar
3/8 in. × 3/8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Informacje prawne
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)