Kluczowe dokumenty
Z189855
Spinplus® magnetic stirring bar
size 3/4 in. × 3/4 in.
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37144-0034
Długość
19.1 mm
Średnica
9.5 mm
rozmiar
3/4 in. × 3/4 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Informacje prawne
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)