Z284092
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 25 mm × 22 mm
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37126-0001
Długość
25 mm
Średnica
22 mm
rozmiar
25 mm × 22 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Informacje prawne
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)