Merck
Z420247
Sigma-Aldrich
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37112-0002
rozmiar
2 in. × 5/16 in.
Opis ogólny
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)