Merck
Z115355
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
round PTFE-coated, pack of 6 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiały
round PTFE-coated
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37161-0000
Opis ogólny
All have removable pivot rings. 2 of each size. 1 × 5/16 in., 11/2 × 5/16 in., 2 × 5/16 in.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)