Kluczowe dokumenty
Z284262
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 1 in. × 3/8 in.
Synonim(y):
Stirbar, Stirring Bar, glass Stir Bar
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cylindrical
round glass coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37101-0001
Długość
25.4 mm
Średnica
9.5 mm
rozmiar
1 in. × 3/8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars are manufactured from Type I borosilicate glass.
- Ideal for use in applications requiring high temperature up to 274°C (525°F).
- The smooth Pyrex®glass coating ensures easy cleaning and offers “zero absorption” thus preventing cross-contamination of samples.
- Autoclavable.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)