CLS401435
Corning® PTFE-coated magnetic stir bar
L × O.D. 1 in. × 3/8 in.
Synonim(y):
Akcesoria do mieszadeł Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
producent / nazwa handlowa
Corning 401435
dł. × śr. zewn.
1 in. × 3/8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These 2 x 3/8 inch (5.08 x 0.95 cm) Corning magnetic stir bars are Polytetrafluorethylene (PTFE)-coated for increased chemical resistance.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS401435-1EA | 4061825881119 |