Kluczowe dokumenty
Z509191
Watch glasses
O.D. 25 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
concave
soda-lime glass
agency
suitable for EPA OTM-45
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
25 mm
Zastosowanie
PFAS testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.