Key Documents
Z509256
Sigma-Aldrich
Watch glasses
O.D. 110 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
concave
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn.
110 mm
Opis ogólny
Concave, clear annealed soda lime glass with fire-polished edges.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)