Z193194
Metric mini ruler
stainless steel, thickness × W × L 1 mm × 1 cm × 100 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
grubość × szer. × dł.
1 mm × 1 cm × 100 mm
Opis ogólny
Pocket size ruler.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z193194-1EA | 4061833299173 |