Kluczowe dokumenty
Z503576
Sigma-Aldrich
Scienceware® Digi-Max slide caliper
accuracy: ± 0.1 mm
Synonim(y):
Suwmiarka cyfrowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41111700
NACRES:
NB.79
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H13417-0000
Opis ogólny
Has LCD display. Measures with metric or english scale and is self-zeroing. Range: 0 to 150 mm; 0 to 6 in. Accuracy: ± 0.1 mm.
Informacje prawne
Digi-Max is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)