Kluczowe dokumenty
Z374415
Sigma-Aldrich
Scienceware® microscope slide dispenser
Holds approximately 72 slides
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F44562-0000
Dozownik z tworzywa ABS gł. × szer. × wys.
4 3/8 in. (111 mm) × 4 7/8 in. (124 mm) × 5 in. (140 mm)
Opis ogólny
Clean and dust-free. Turning the knob either direction dispenses one slide at a time.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)