Kluczowe dokumenty
Z681148
Duran® square bottle, clear, with cap and pouring ring (PP)
neck Joints: threaded (GL45), capacity 1000 mL
Synonim(y):
218205459
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
glass bottle
polypropylene cap
square bottle
Połączenie
Joints: threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218205459
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
With easy-to-read scale and large labeling field for easy marking. Complete with blue screw cap and pouring ring for drip-free pouring and clean, safe working. Service temperature limit of screw cap and pouring ring: +140°C.
  • Ergonomic handling due to angular shape, highly stable, good stackability
  • Provides a space saving of 44% in comparison with standard laboratory bottles
Cechy i korzyści
• Ergonomic handling, high stability and good stackability due to angular shape• Saves space and costs in autoclaves, drying chambers, ovens, storage or washers• Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content• Fired-on, highly durable white ceramic
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1