Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
DWK291181907
DURAN® membrane screw cap
polypropylene, GL 32 cap, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
291181907
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 5 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 291181907
wielkość porów
0.2 μm pore size
dopasowywanie
GL 32 cap
Opis ogólny
Membrana odpowietrzająca poprawia bezpieczeństwo autoklawowania i przechowywania sterylnych płynów w butelkach GL32 i erlenmeyerach. Membrana o grubości 0,2 um umożliwia wyrównanie ciśnienia i szczelne zamknięcie. Zapobiega to przedostawaniu się cieczy lub ciał stałych, a zawartość butelki pozostaje sterylna.
Cechy i korzyści
- Wyprodukowane z PP, ePTFE - Wyrównanie ciśnienia podczas sterylizacji parowej - Mikroporowata struktura membrany ePTFE umożliwia sterylną wymianę gazu w dwóch kierunkach, jednocześnie blokując przenikanie cieczy lub ciał stałych, a zawartość butelki pozostaje sterylna - Zwiększona szybkość wymiany gazu dzięki cienkiej membranie ePTFE 0,2 µm w połączeniu z większymi otworami wentylacyjnymi. Wyższy współczynnik wymiany gazowej w przypadku hodowli komórkowych w butelkach i kolbach wytrząsanych. Utrzymanie niezbędnego środowiska gazowego (CO2 i O2) do wzrostu komórek w hodowli inkubacyjnej - Membrana PTFE i jej polipropylenowa siatka są zgrzewane ultradźwiękowo, tworząc trwałe uszczelnienie - Ekonomiczne, ponieważ nakrętki mogą być wielokrotnie używane (wymiana jest zalecana po 3 do 5 cyklach autoklawowania ze względu na trwałość lub w przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia membrany) - Membrana politetrafluoroetylenowa (ePTFE) (zgodna z wymaganiami USP 121 ° C klasy VI) z siatką polipropylenową
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)