CLS431720
Corning® mini bioreactor
centrifuge tube with vent cap, volume 50 mL, sterile
Synonim(y):
Bioreaktor Corning, Bioreaktor na małą skalę, Mini bioreaktor
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear tube
conical tube (threaded)
neck (wide)
orange polypropylene cap (vented)
polypropylene tube
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 12,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL
self-standing: no
opakowanie
pack of 25 ea
case of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 431720
śr. zewn. × dł.
29.1 mm × 114.4 mm
śr. korka
35.2 mm
pojemność
50 mL
Zastosowanie
- Cell line development
- Clone selection
- Media optimization
- Recombinant protein development
Cechy i korzyści
- Polypropylene tube with large marking spot to clearly identify tube contents and experimental parameters
- Polypropylene cap with 4 vents; hydrophobic membrane provides gas exchange
- Sterile, nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
- Ideal for high throughput process optimization for suspension cell culture
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)