Kluczowe dokumenty
CR0003L200
Millipore
Single-use 3L stirred tank bioreactor (green)
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Poziom jakości
Opis ogólny
A single-use, stirred tank bioreactor designed for the non-GMP cultivation of mammalian cell lines. Its rigid design includes a semi-hemispherical shaped polycarbonate vessel, a multi-port high-density polyethylene (HDPE) headplate, a scoping marine impeller, both open pipe and sintered spargers, weldable C-Flex tubing, and all necessary gas inlet and outlet filters. Because the vessel is molded component, additional ports were added below the minimum working volume level including, one luer actuated sample port, one liquid inlet/outlet port, two liquid addition lines, direct sparging lines and a harvest line. All gas and liquid addition ports located below the minimum working volume incorporate check valves to ensure uni-directional flow of gas or liquid. The CellReady 3L Bioreactor is preassembled, gamma irradiated and shipped ready to use.
consumable
equipment
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dowiedz się więcej o procesie produkcji atenuowanych szczepionek wirusowych: hodowla komórkowa, klarowanie, obróbka nukleazą, chromatografia i sterylna filtracja.
Indywidualnie zaprojektowany model kosztów jest wykorzystywany do badania ekonomiki produkcji szczepionek w kilku różnych modalnościach, w tym mRNA. Model umożliwia lepsze zrozumienie procesu, symuluje wąskie gardła i pomaga zoptymalizować wydajność produkcji.
Powiązane treści
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Deweloperzy biofarmaceutyczni potrzebują wydajnych, produktywnych procesów poprzedzających, które dostarczają wysokiej jakości przeciwciała monoklonalne (mAb) i inne rodzaje białek rekombinowanych. Intensyfikacja procesów może przygotować ich strategie produkcyjne na przyszłość, obniżyć koszty i zwiększyć elastyczność zakładu.
Zobacz wszystko