NXF-10
Natrix® Q Pilot
Synonim(y):
Natrix® Q Membrane Adsorber
About This Item
Polecane produkty
ligand
quaternary amine
Poziom jakości
opis
Natrix® Q Pilot
linia produktu
Natrix®
Parametry
75-375 mL/min flow rate
wypełnienie wys.
0.5 mm
objętość złoża
15 mL
grupa aktywna macierzy
Macroporous polymer
wielkość porów
0.4 μm pore size
pojemność
3 g binding capacity (BSA)(per device)
metoda separacji
strong anion exchange
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Natrix®(Q)chromatography membrane is a high productivity strong anion exchange membrane designed for biomolecule purification. The unique Natrix®(Q)chromatography membrane is a porous polyacrylamide hydrogel containing a high density of pendant quaternary ammonium (Q) binding groups that are directly polymerized within the an inert, macroporous membrane scaffold. The interconnected pore structure and high functional group density enables fast flow rates (seconds of residence time) with impressive throughput to extremely high loads while maintaining excellent impurity reduction across a wide range of buffer conditions. The Natrix®(Q)chromatography membrane design delivers improvements in productivity, flexibility, and process robustness and economics for any bioprocess design. The Natrix®(Q) Pilot is an intermediate scale device, intended to verify and adjust operating parameters. The Pilot may be used for small-scale clinical and commercial manufacturing.
mAb nominal polishing capacity: 150 g
Membrane configuration: Pleated
1 device per package
Cechy i korzyści
- High density of quaternary amine binding sites enabling rapid mass transfer
- High binding capacity even at fast flow rates
- Combination of performance and speed in, single use, plug-and-play device format enables low risk, scalable solutions for efficient biomolecule purification.
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Produkty
Pros and Cons of Existing Chromatography Technology
Membrane adsorbers are a cost-effective, robust, single-use solution for monoclonal antibody polishing
Zobacz przykłady studium przypadku, jak zoptymalizować chromatograficzne oczyszczanie plazmidowego DNA do zastosowań biofarmaceutycznych.
Indywidualnie zaprojektowany model kosztów jest wykorzystywany do badania ekonomiki produkcji szczepionek w kilku różnych modalnościach, w tym mRNA. Model umożliwia lepsze zrozumienie procesu, symuluje wąskie gardła i pomaga zoptymalizować wydajność produkcji.
Powiązane treści
Dostosowana do potrzeb produkcja szczepionek wirusowych rozwiązuje specyficzne dla wirusa wyzwania dzięki współpracy.
Szablonowy proces produkcji żywych szczepionek wektorowych. Wyzwania: utrata wydajności, filtracja, agregacja, skalowanie. Współpraca pozwala pokonać przeszkody produkcyjne.
Szablonowy proces produkcji żywych szczepionek wektorowych. Wyzwania: utrata wydajności, filtracja, agregacja, skalowanie. Współpraca pozwala pokonać przeszkody produkcyjne.