Key Documents
NXF-00
Millipore
Natrix® Q Micro
Synonim(y):
Natrix® Q Membrane Adsorber
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Materiały
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
opis
Natrix® Q Micro
linia produktu
Natrix®
opakowanie
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
Parametry
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
wielkość porów
0.4 μm pore size
dopasowywanie
female inlet and outlet (luer)
Zastosowanie
pharmaceutical
metoda separacji
strong anion exchange
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Device Configuration: Flat-Sheet Capsule
The Natrix® Q Micro (0.2ml) is a scaled down, laboratory model for screening purposes, to fine tune buffer conditions, and assess load parameters before moving to small scale or commercial manufacturing.
Zastosowanie
Chromatography
Działania biochem./fizjol.
Purification of biomolecules via anion exchange chromatography
Cechy i korzyści
The revolutionary marcroporous polymer of Natrix® Q chromatography membrane contains a high density of quaternary amine binding sites enabling rapid mass transfer, delivering high binding capacity even at fast flow rates. The combination of performance and speed in a single-use, plug-and-play device format enables low risk, scalable solutions for efficient biomolecule purification.
Opakowanie
Carton, 10/pack
Informacje prawne
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Zobacz przykłady studium przypadku, jak zoptymalizować chromatograficzne oczyszczanie plazmidowego DNA do zastosowań biofarmaceutycznych.
Indywidualnie zaprojektowany model kosztów jest wykorzystywany do badania ekonomiki produkcji szczepionek w kilku różnych modalnościach, w tym mRNA. Model umożliwia lepsze zrozumienie procesu, symuluje wąskie gardła i pomaga zoptymalizować wydajność produkcji.
Dowiedz się więcej o procesie produkcji atenuowanych szczepionek wirusowych: hodowla komórkowa, klarowanie, obróbka nukleazą, chromatografia i sterylna filtracja.
Powiązane treści
Ten artykuł techniczny przedstawia proces produkcji szczepionki adenowirusowej i zawiera studium przypadku dotyczące opracowania przyspieszonej i opłacalnej szczepionki wektorowej adenowirusowej jednorazowego użytku.
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.