NXCH002MCR
Natrix® CH Micro
Natrix® CH Micro, pack of 2 × 1 mL
Synonim(y):
Natrix® CH Membrane Adsorber
About This Item
Polecane produkty
Materiały
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
Poziom jakości
linia produktu
Natrix®
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
Parametry
≤10 MV/min flow rate
75 psi max. pressure
dopasowywanie
female inlet and outlet (luer)
Zastosowanie
mAb
pharmaceutical
viral therapy
metoda separacji
strong cation exchange
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- Unique Selectivity: excellent aggregate removal in flow-through mode is possible
- High Binding at Fast Flow-Rates: Natrix® CH membrane has 5x the binding capacity versus the competition at similar residence times
- Ready to Process: saves time by eliminating the need for column packing required of traditional resins, simply prime the device and begin purifying
Opakowanie
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe