Kluczowe dokumenty
NXCH010MCR
Millipore
Natrix® CH Micro
Natrix® CH Micro, pack of 10 × 1 mL
Synonim(y):
Natrix® CH Membrane Adsorber
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
Poziom jakości
linia produktu
Natrix®
opakowanie
pack of 10 × 1 mL
Parametry
≤10 MV/min flow rate
75 psi max. pressure
dopasowywanie
female inlet and outlet (luer)
Zastosowanie
mAb
pharmaceutical
viral therapy
metoda separacji
strong cation exchange
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Natrix® CH Micro contains 1ml of membrane volume and is a screening tool used to identify optimal operating conditions faster with scalable performance to larger device sizes.
Zastosowanie
Chromatography
Działania biochem./fizjol.
Purification of biomolecules via cation exchange chromatography
Cechy i korzyści
  • Unique Selectivity: excellent aggregate removal in flow-through mode is possible ​
  • High Binding at Fast Flow-Rates: Natrix® CH membrane has 5x the binding capacity versus the competition at similar residence times
  • Ready to Process: saves time by eliminating the need for column packing required of traditional resins, simply prime the device and begin purifying
Opakowanie
Carton, 10/pack
Informacje prawne
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.