Chromatografia membranowa
Nasza technologia membran do chromatografii Natrix® zapewnia nowy poziom wydajności i wszechstronności. Makroporowata struktura w połączeniu z wysoką gęstością grup funkcyjnych umożliwia wysoką obciążalność i doskonałe usuwanie zanieczyszczeń przy ultraszybkich prędkościach przepływu. Dzięki doskonałej wydajności w jednorazowym i skalowalnym formacie, nasze innowacyjne produkty Natrix® poprawiają ekonomikę procesu i wykorzystanie obiektu.
Membrana chromatograficzna Natrix® Q
Membrana chromatograficzna Natrix® Q to wysokowydajne urządzenie do chromatografii membranowej z silną wymianą anionów, przeznaczone do oczyszczania biomolekuł.sup>® Q jest porowatym hydrożelem poliakrylamidowym zawierającym wysoką gęstość wiszących czwartorzędowych grup wiążących amon (Q) bezpośrednio spolimeryzowanych w obojętnym, makroporowatym rusztowaniu membranowym. Połączona struktura porów i wysoka gęstość grup funkcyjnych umożliwia szybkie prędkości przepływu z imponującą przepustowością do ekstremalnie wysokich obciążeń przy jednoczesnym zachowaniu doskonałego usuwania zanieczyszczeń w szerokim zakresie warunków buforowych. Natrix® Q zapewnia poprawę wydajności, elastyczności, użyteczności ekonomicznej i solidności procesu dla każdego projektu bioprocesu.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Guide: Chromatography Product Selection Guide
Protein A Affinity Chromatography Options
- Guide: Biochromatography Portfolio Guide
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane
With a revolutionary three-dimensional macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® membranes deliver binding capacity that exceeds resin-based columns with fast flow rates.
- Guide: Natrix® Q Chromatography Membrane Best Practices Guide
With an innovative macroporous hydrogel structure that provides a high density of binding sites and rapid mass transfer, Natrix® Q anion exchange (AEX) chromatography membranes deliver higher binding capacities than resin-based columns at fast flow rates typical of traditional membrane adsorbers.
- Data Sheet: Natrix® Q Chromatography Membrane - For single-use, scalable purification
Natrix® chromatography membrane is a high capacity, high throughput strong anion exchange device designed to purify biomolecules.
- Application Note: Comparison of process-related impurity clearance for membrane adsorbers and resin-based chromatography technologies
Strong anion exchange (AEX) chromatography has become an industry standard in polishing steps for monoclonal antibody (MAb) purification.
- Application Note: Robust, Load Independent Viral Clearance in Monoclonal Antibody Purification with Natrix® Q Chromatography Membrane
Anion exchange chromatography is an important flowthrough polishing step for viral clearance of monoclonal antibodies (mAbs).
- Brochure: What's Next: Exploring the Future of Bioprocessing Together
Respondents viewed intensified technologies as mostly single use at the clinical-stage and as mostly hybrid at the commercial scale.