Systemy chromatograficzne dla bioprzetwarzania
Jednorazowe i wielorazowe systemy chromatograficzne są kluczowymi czynnikami skutecznego oddzielania cennych cząsteczek. Od skali pilotażowej do skali procesowej, nasze systemy są zaprojektowane tak, aby zapewnić solidną, stałą wydajność z elastycznością przetwarzania, której potrzebujesz. Oferujemy również niezrównane portfolio żywic chromatograficznych i membran, poparte niezrównanym wsparciem w zakresie aplikacji i walidacji. Dzięki tej kompletnej ofercie produktów nadal wspieramy klientów w ich wysiłkach na rzecz zwiększenia produktywności i wydajności procesów. Nasi eksperci mogą pomóc w znalezieniu odpowiedniego produktu do procesu chromatografii.
Przegląd sekcji
Mobius® Multi Column Capture System
System wielokolumnowego wychwytu Mobius® to w pełni zautomatyzowane, jednorazowe rozwiązanie do obsługi ciągłej, zamkniętej chromatografii wychwytowej. Zarządza parametrami procesu w czasie rzeczywistym w odniesieniu do zmiany obciążenia kolumny, obciążenia zbiornika zasilającego i monitorowania wydajności żywicy. W połączeniu z możliwością rozcieńczania in-line i intuicyjnym oprogramowaniem, system 3 kolumn umożliwia pełną kontrolę nad etapem wychwytywania w bioprocesie wsadowym lub perfuzyjnym. Wielokolumnowy system wychwytu Mobius® jest odpowiedni do bioreaktorów o pojemności od 50 l do 2000 l. Dowiedz się więcej na temat chromatografii wielokolumnowej.
Msystemy Chrom firmy Mobius®
Systemy Chrom firmy Mobius® to elastyczne, zautomatyzowane i jednorazowe systemy chromatograficzne umożliwiające spójną i niezawodną separację mAbs, szczepionek, osocza i białek terapeutycznych. Chrom to elastyczne, zautomatyzowane, jednorazowe systemy chromatograficzne, które umożliwiają spójną i niezawodną separację i oczyszczanie mAb, szczepionek, osocza i białek terapeutycznych w skali klinicznej i procesowej. Innowacyjna ścieżka przepływu jednorazowego użytku zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia i daje pewność, że poradzisz sobie z każdym wyzwaniem chromatograficznym. Systemy zapewniają optymalną elastyczność operacyjną dla procesów o objętości od 50 do 2000 l przy natężeniu przepływu od 0,1 do 20 l/min, współczynniku odwrócenia 5:1 w skali procesu oraz zwiększonej dokładności gradientu izokratycznego i liniowego. Jednorazowa ścieżka przepływu zapewnia elastyczność działania w trybie funkcjonalnym lub całkowicie zamkniętym.
CoPrime® systemy do biochromatografii
Systemy biochromatograficzneCoPrime® zostały zaprojektowane w celu uzyskania optymalnej separacji i oczyszczania przeciwciał monoklonalnych, szczepionek, osocza i białek terapeutycznych. Systemy te wspierają szybkie zwiększanie skali i idealnie nadają się do skali pilotażowej i procesowej. Opierają się na 50-letniej wiedzy procesowej i doświadczeniu inżynieryjnym, zapewniając konfigurowalne, intuicyjne rozwiązanie do oczyszczania w skali procesowej. Rozmiary CoPrime® B i C mają rozszerzony zakres natężenia przepływu i zoptymalizowaną wydajność dla większej dokładności gradientu i odtwarzania oczyszczania. CoPrime® w rozmiarze C obejmuje wyższe skale i umożliwia skalowanie bezpośrednio z CoPrime™ B.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Data Sheet: Mobius® Multi Column Capture System
The Mobius® Multi Column Capture system is designed as a fully automated, single-use solution to operate continuous closed capture chromatography.
- Data Sheet: Mobius® Chrom Systems
The Mobius® Chrom systems are a flexible, automated, single-use chromatography systems that enable consistent and reliable separation and purification.
- Application Note: Multi-Column Capture
Prototype Tests for Monoclonal Antibody Capture During Project nextBioPharmDSP (Horizon 2020).
- Spare Parts List: Mobius® Multi Column Capture System
To help you select and manage the spare parts required for your system, our experts have performed a risk assessment to determine which parts to keep in stock.
- Performance Guide: Mobius® Multi Column Capture System
The purpose of this document is to describe the performance of the Mobius® Multi Column Capture system and highlight the working principles of its innovative features.
- Data Sheet: CoPrime® Biochromatography Process-Scale System
Fully automated, configurable systems for biopharmaceutical manufacturing and cGMP process scale applications.
- Poster: Horizon 2020 - Fully Connected Single-use Downstream Platform for mAb Production
Within the biopharmaceutical industry, there is a significant shift toward higher productivity processes resulting in improved economics without compromising robustness. Therefore, integrated continuous production technologies are of greatest interest.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.
Powiązane seminaria internetowe
Chromatografia wielokolumnowa to technika bioprocesowa, w której wiele kolumn jest ładowanych szeregowo, a następnie poddawanych cyklom elucji, regeneracji i wyrównania.
Zalety nowej membrany powinowactwa do białka A, stosowanej jako wysokowydajna, prawdziwie jednorazowa platforma chromatograficzna do zintensyfikowanego oczyszczania mAb.
Przepływowa chromatografia czołowa CEX do usuwania agregatów mAb, a także warunki wpływające na usuwanie tych agregatów.
Przegląd niestandardowych technologii chromatografii powinowactwa do oczyszczania szczepionek.