Merck
Żywice do chromatografii powinowactwa
Laboratorium prezentujące narzędzia i chemikalia używane w chromatografii powinowactwa. Na pierwszym planie trzy butelki oznaczone symbolami zagrożenia wskazują na obecność łatwopalnych i żrących substancji, niezbędnych do selektywnych interakcji biochemicznych i procesów oczyszczania. W tle naukowiec w fartuchu laboratoryjnym zajmuje się złożonym sprzętem, prawdopodobnie związanym z produkcją na dużą skalę i opracowywaniem procesów w chromatografii powinowactwa.
Chromatografia powinowactwa oddziela złożone mieszaniny poprzez wysoce selektywne interakcje biochemiczne. Ta szeroko stosowana technologia oczyszczania skutecznie oddziela cząsteczkę docelową od zanieczyszczeń. Nasza gama żywic powinowactwa została zaprojektowana z myślą o wysokowydajnym i ekonomicznym oczyszczaniu, od opracowywania procesów po produkcję na dużą skalę.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Powiązane zasoby
Strona 1 z 2
Żywice powinowactwa do białka A
Eshmuno® A to żywica o wysokiej wydajności do oczyszczania białek zawierających Fc, takich jak przeciwciała monoklonalne (mAbs). Żywica ta może być dezynfekowana w warunkach kwaśnych i zasadowych.
Żywice powinowactwa do oczyszczania osocza
Żywice Eshmuno® P anty-A i anty-B skutecznie usuwają przeciwciała anty-A i anty-B. skutecznie usuwają przeciwciała anty-A i anty-B izoaglutyniny w procesach immunoglobulin (Ig) pochodzących z osocza, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem hemolizy u pacjentów.
Żywice powinowactwa do oczyszczania białek
Fractogel® Metal Chelate oferuje wydajną i ekonomiczną separację białek i peptydów, zwłaszcza białek z odsłoniętymi resztami histydyny, cysteiny i tryptofanu, w tym białek znakowanych histydyną.
Wsparcie dla kwalifikacji, oceny ryzyka i optymalizacji procesów
Uzupełniając nasze portfolio produktów, program Emprove® zapewnia trzy rodzaje dokumentacji wspierające różne etapy rozwoju i operacji produkcyjnych, takie jak kwalifikacja, ocena ryzyka i optymalizacja procesów. Dokumentacja konsoliduje kompleksowe dane testowe specyficzne dla produktu, deklaracje jakości i informacje regulacyjne w łatwo dostępnym formacie, aby uprościć potrzeby w zakresie zgodności.