Frakcjonowanie osocza krwi
Frakcjonatory osocza odgrywają kluczową rolę w leczeniu rzadkich chorób zagrażających życiu. Stała, niezawodna wydajność jest kluczem do frakcjonowania osocza, stawiając wyzwania, którym należy sprostać, aby lepiej służyć pacjentom na całym świecie: poprawa wydajności, utrzymanie ekonomiki procesu i zarządzanie stale rosnącymi wymogami regulacyjnymi. Wybór odpowiedniego partnera z głębokim zrozumieniem tych wyzwań ma kluczowe znaczenie, oferując frakcjonatorom bramę do nowych rozwiązań i zasobów, które mogą ulepszyć ich pełną gamę produktów z osocza krwi.
Immunoglobulina
Poliklonalna immunoglobulina G (IgG) jest podstawowym produktem o wysokiej wartości dla wszystkich producentów osocza. Obecnie immunoglobulina jest podawana w dawkach o wyższym stężeniu; wymaga to preparatów, które są dobrze tolerowane przez pacjenta. Kluczowe parametry tolerancji obejmują:
- Wysoka czystość
- Niska zawartość immunoglobulin A i M (igA, IgM)
- Niska zawartość aktywatora prekalikreiny (PKA)
- Niska zawartość przeciwciał antykardiolipinowych (ACA)
- Niska zawartość izoaglutyniny
Skuteczność kliniczna IgG zależy od procesu i jakości produkcji. Kluczowe cechy obejmują nienaruszoną cząsteczkę, fizjologiczny rozkład podklas, pH podawania, brak pirogenów i niską zawartość toksycznych pozostałości. IgG są obecnie stosowane w leczeniu pierwotnych niedoborów odporności (PID), schorzeń neurologicznych, hematologii i innych chorób zakaźnych.
Albumina
Albumina, często określana jako HSA (albumina surowicy ludzkiej), jest stabilnym białkiem o masie cząsteczkowej 67 kD. Czasami jest dodawana jako stabilizator do innych produktów osoczopochodnych, choć jej terapeutyczne zastosowanie polega na uzupełnianiu płynów w celu zwiększenia objętości krwi u pacjentów z typowymi urazami spowodowanymi oparzeniami lub zabiegami chirurgicznymi. Albumina jest produkowana w dużych ilościach przez wszystkich producentów osocza. Często od trzech do pięciu partii tygodniowo może być produkowanych zarówno w niskich, jak i wysokich stężeniach.
Podczas gdy surowe osocze zawiera około 35-50 g albuminy na litr, 25-40% tej objętości jest tracone podczas faktycznego procesu frakcjonowania. Może to skłonić frakcjonatorów do rozważenia metody chromatografii zamiast frakcjonowania Cohna, ponieważ chromatografia ma bardziej korzystny procent strat wynoszący około 15-20%.
Factor VIII
Poprawa czystości przy jednoczesnym zachowaniu określonej aktywności jest ważna w produkcji czynnika VIII (FVIII), niezbędnego białka krzepnięcia krwi. Wymagania kliniczne dotyczące podawania pacjentowi obejmują niską immunogenność i wysoką czystość, co przekłada się na niską liczbę izoaglutynin i towarzyszących im białek, brak obcych białek lub DNA oraz niskie ilości pozostałości chemicznych. Proces oczyszczania ma na celu spełnienie tych wymagań:
- Zwiększenie wydajności procesu i odzysku produktu
- Osiągnięcie wyższej wydajności produktu
- Zapewnienie bezpieczeństwa procesu i powtarzalności produktów wieloszczepowych
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Application Note: Integration of Bioburden Reduction and Sterile Filtration in Human Plasma IgG Purification
- Brochure: Leveraging the Advantages of Single-use in Plasma Processing
- Brochure: Plasma Processing Capabilities
- Verification Report: Buffer Preparation for Plasma Processes: Process Efficiency
- White Paper: Intensification of Human Plasma IgG Purification for Intravenous and Subcutaneous Administration
- What is Merck doing About REACH Compliance?
Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing
We provide comprehensive services for drug development and manufacturing, including technical and regulatory expertise and process development support.