Kluczowe dokumenty
DWKWCL0350-1
WHEATON® CELLine Multiuse Bioreactor flasks for suspension cell culture
polystyrene, flask capacity (350 mL), case of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiały
molded polypropylene neck
polystyrene
screw top plastic cap
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® WCL0350-1
pojemność kolby
(350 mL)
Opis ogólny
Kolba bioreaktorowa CELLine do hodowli komórek w zawiesinie o wysokiej gęstości.
Komora na pożywkę z komorą na wzrost komórek do produkcji przeciwciał i białek.
Do użytku z liniami komórkowymi Hybridoma, Insect, CHO, NSO, HEK, BHK
  • Jednorazowe i gotowe do użycia
  • Wysoka gęstość połączeń i wysokie stężenie produktu
  • Zbiorcza komora na pożywkę pozwala na dłuższy czas pracy bez odświeżania pożywki i skraca czas pracy
  • Zmniejsza zużycie materiałów eksploatacyjnych
  • Efektywność kosztowa, oszczędność miejsca i możliwość układania w stosy
  • Do pracy nie jest wymagany dodatkowy sprzęt
Cechy i korzyści
  • Idealny do hodowli komórek o wysokiej gęstości, zaprojektowany w celu zwiększenia bioprodukcji na małą skalę do wytwarzania przeciwciał i białek.
  • Dostępny w kolbach o pojemności 1000 ml do hodowli zawiesinowej (CELLine 1000) lub adherentnej (CELLine 1000-AD) oraz w kolbach o pojemności 350 ml tylko do hodowli zawiesinowej.
  • Jednorazowe i gotowe do użycia
  • Możliwość wielokrotnego zbioru zapewnia ekonomiczne rozwiązanie do produkcji przeciwciał i białek
  • Idealny do stosowania z liniami komórkowymi takimi jak Hybridoma, CHO, HEK, BHK, Sf9
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)