Z232351
Caps for Duran® laboratory bottles
GL 32 neck thread, red PBT (with PTFE seal)
Synonim(y):
zakrętki do butelek, zakrętki do butelek szklanych
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
red PBT (with PTFE seal)
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
Parametry
-45-180 °C temp. stability
dopasowywanie
GL 32 neck thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czerwony korek GL z politereftalanu butylenu (PBT) i pierścienie wlewowe z ETFE zapewniają większą odporność termiczną i chemiczną niż równoważne elementy z polipropylenu. Zakrętka posiada wkładkę z PTFE zapewniającą skuteczne uszczelnienie. Pierścień wlewowy z ETFE zapewnia nalewanie bez kapania.
Klasyczna butelka laboratoryjna z gwintowaną zakrętką GL jest wyposażona w wypróbowany i przetestowany system uszczelniania korka zapewniający szczelne zamknięcie. Dostępne w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i szarym z pasującymi pierścieniami do nalewania. Rozróżnianie typów mediów jest uproszczone, a wymiana zakrętek i ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego są znacznie zmniejszone.
Cechy i korzyści
- Wykonane z PBT, PTFE, ETFE, silikonu, włókna szklanego
- W pełni autoklawowalne w 121 lub 134 °C (sterylizacja parowa (mokra))
- Nasadki odpowiednie do użytku w temperaturze do 180 °C (sterylizacja na sucho)
- Doskonała odporność chemiczna dzięki powłoce nakrętki z PTFE
- Wkładka zakrętki tworzy szczelne uszczelnienie z butelką
- Silikonowa powłoka zakrętki utwardzana nadtlenkiem PTFE
- Pełna zgodność z obowiązującymi międzynarodowymi przepisami dotyczącymi kontaktu z żywnością
- Nadaje się do zakrętek PBT i zakrętek z zabezpieczeniem przed manipulacją
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232351-10EA | 4061832798592 |