Key Documents
Z263397
Sigma-Aldrich
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 8 oz (250 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonim(y):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
70-400
Połączenie
Joints threaded neck (70-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216905
pojemność
8 oz (250 mL)
śr. × wys.
73 mm × 88 mm
Opis ogólny
Walls allow for complete removal of contents.
Zastosowanie
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.