Z263400
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 16 oz (500 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonim(y):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
89-400
Połączenie
Joints threaded neck (89-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216906
pojemność
16 oz (500 mL)
śr. × wys.
91 mm × 95 mm
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)