Kluczowe dokumenty
Z263370
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 4 oz (125 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelki Wheaton, butelki przezroczyste, przezroczyste butelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
58-400
Połączenie
Joints threaded neck (58-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216904
pojemność
4 oz (125 mL)
śr. × wys.
60 mm × 68 mm
Opis ogólny
Walls allow for complete removal of contents.
Zastosowanie
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Cechy i korzyści
  • Szeroki otwór doskonale nadaje się do dużych próbek stałych
  • Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe USP typu III
  • Proste ścianki umożliwiają całkowite usunięcie zawartości
  • Idealne do pobierania próbek gleby i zastosowań środowiskowych
  • Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub w opakowaniach zbiorczych bez nakrętek
  • Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie
  • Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)