Kluczowe dokumenty
Z263486
Sigma-Aldrich
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
clear soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Synonim(y):
Butelki Wheaton, butelki przezroczyste, przezroczyste butelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (89-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216912
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
95 mm × 170 mm
Opis ogólny
Walls allow for complete removal of contents.
Zastosowanie
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)