Kluczowe dokumenty
Z263478
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
clear soda-lime glass bottle, capacity 500 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Synonim(y):
Butelki Wheaton, butelki przezroczyste, przezroczyste butelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
clear soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (89-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216911
pojemność
500 mL
śr. × wys.
91 mm × 95 mm
Opis ogólny
Walls allow for complete removal of contents.
Zastosowanie
Ideal for soil sampling and environmental applications.
Cechy i korzyści
  • Szeroki otwór doskonale nadaje się do dużych próbek stałych
  • Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe USP typu III
  • Proste ścianki umożliwiają całkowite usunięcie zawartości
  • Idealne do pobierania próbek gleby i zastosowań środowiskowych
  • Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub w opakowaniach zbiorczych bez nakrętek
  • Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie
  • Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)