Kluczowe dokumenty
Z550981
Graduated Valumetric bottles
polypropylene cap (with PTFE-faced liner), capacity 30 mL (1 oz)
Synonim(y):
W216971
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
clear bottle
polypropylene cap (with PTFE-faced liner)
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (33-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216971
pojemność
30 mL (1 oz)
śr. × wys.
34 mm × 68 mm
Opis ogólny
Idealne do użytku jako butelki na próbki. Są również przydatne do przechowywania suchych proszków, próbek gleby i próbek. Wszystkie butelki są wykonane z przezroczystego szkła sodowo-wapniowego typu III.
Cechy i korzyści
  • Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe USP typu III
  • Podziałka w mililitrach i uncjach
  • Łatwe usuwanie zawartości
  • Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub w opakowaniach zbiorczych bez nakrętek
  • Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
  • Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
Valumetric is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)