Z551201
Graduated Valumetric™ bottles
black phenolic cap (with rubber liner), capacity 30 mL (1 oz)
Synonim(y):
W216978
About This Item
Polecane produkty
Materiały
black phenolic cap (with rubber liner)
clear bottle
round bottle
soda-lime glass bottle (Type III)
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (33-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216978
pojemność
30 mL (1 oz)
śr. × wys.
34 mm × 68 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Przezroczyste szkło sodowo-wapniowe USP typu III
- Podziałka w mililitrach i uncjach
- Łatwe usuwanie zawartości
- Dostępne z dołączonymi nakrętkami lub w opakowaniach zbiorczych bez nakrętek
- Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
- Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z551201-1PAK | 4061832831244 |