Kluczowe dokumenty
Z263168
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 16 oz (500 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
53-400
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216943
pojemność
16 oz (500 mL)
śr. × wys.
80 mm × 146 mm
kolor
amber
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)