Z556017
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 2 L, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
pojemność
2 L
śr. zewn. wylotu węża
10 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)