Z555983
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 250 mL, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
pojemność
250 mL
śr. zewn. wylotu węża
10 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z555983-1EA | 4061833641002 |