Key Documents
SYNB300500C
Synthware gas washing bottle with fritted disc
500 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity C
Synonim(y):
Synthware B300500C, Drechsel bottle, gas washing bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.51
Materiały
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Połączenie
joint: ST/NS45/50
Właściwości
cap
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware B300500C
Wysokość
380 mm
pojemność
500 mL
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)