Merck
DWK73785-10
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (10 mL), without cap, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 125 ea Modular trays are shrink-wrapped
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73785-10
pojemność
(10 mL)
dopasowywanie
15-415 neck for thread
Opis ogólny
Jednorazowe probówki wirówkowe z gwintem
  • Probówki te nadają się do hodowli tkankowych i ogólnych zastosowań bakteriologicznych.
  • Dostarczane bez zakrętek
  • Bez oznaczeń
  • Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP typ I i ASTM E438, typ I, klasa B.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)