DWK45066C-13
KIMBLE® Solid Cap
black phenolic cap (with PTFE Liner), cap for 13-415
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
PTFE/rubber liner
black phenolic cap (with PTFE Liner)
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B
opakowanie
case of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 45066C-13
dopasowywanie
cap for 13-415
Opis ogólny
Nasadki klasy B z gumowymi wkładkami PTFE o wysokiej odporności na temperaturę i parę wodną podczas autoklawowania
- Specjalnie opracowany fenolowy materiał nasadki
- Możliwość autoklawowania
- Białe gumowe wkładki
- Doskonałe do ogólnych zastosowań laboratoryjnych
- Określone w specyfikacji ASTM E982, wymaganie klasy B
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)